Tlačiť
3-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
N21308-1G N21308-5G
SIALN21308-1GEA 0 EUR
SIALN21308-1G SIALN21308-5G
3-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Mw: 153.14
Teplota tavenia: 158…159 °C
Číslo MDL: MFCD00007722
Číslo CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5