Tlačiť
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
330850010 330850050
ACRO330850010EA 79.42 EUR
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Mw: 153.14
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007722
Číslo CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %