Tlačiť
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5412-100TAB P5412-50TAB
SIALP5412-100TABEA 594.06 EUR
SIALP5412-100TAB SIALP5412-50TAB
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 257 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007721
Číslo CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
OSN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438