Tlačiť
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
M-Clarity™ quality level = MQ200
P23938-500G P23938-5G P23938-100G
SIALP23938-500GEA 227.04 EUR
SIALP23938-500G SIALP23938-5G SIALP23938-100G
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 257 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007721
Číslo CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
OSN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438