Tlačiť
o-Fenylendiamin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
130550010 130552500 130550050
ACRO130550010EA 289.21 EUR
ACRO130550010 ACRO130552500 ACRO130550050
o-Fenylendiamin 98%
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 256…258 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 100…103 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007721
Číslo CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
OSN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %