Tlačiť
Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
251917-100G 251917-25G 251917-500G
SIAL251917-100GEA 123.95 EUR
SIAL251917-100G SIAL251917-25G SIAL251917-500G
Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®
Vzorec: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Teplota varu: 363 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 279 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007886
Číslo CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM