Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
251917-100G
251917-25G
251917-500G
SIAL251917-100GEA
123.95
EUR
SIAL251917-100G
SIAL251917-25G
SIAL251917-500G
Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®
Vzorec:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Teplota varu: 363 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 279 °C Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007886 Číslo CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |