Kyselina sulfanilová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
A15825.30
A15825.0B
A15825.0I
A15825.30EA
64.98
EUR
A15825.30
A15825.0B
A15825.0I
Kyselina sulfanilová ≥98%
Kyselina sulfanilová
Purity: 98+%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.485
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticals
Vzorec:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Teplota varu: 363 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼365 °C Hustota: 1,485 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007886 Číslo CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 14,8926 |