4-Aminofenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 123-30-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 195°(383°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.29
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White, pale brown/purple
Odour: Phenol-like
Melting Point: 186-190°
Boiling Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 385836
Merck Reference: 14,462
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007869
Vzorec:
H₂NC₆H₄OH Mw: 109.13 Teplota varu: 284 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 186…190 °C Hustota: 1.29 Teplota vzplanutia: 195 °C (383 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007869 Číslo CAS: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 OSN: 2512 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00461 |