Tlačiť
3-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
100242-100G 100242-500G 100242-5G
SIAL100242-100GEA 35.94 EUR
SIAL100242-100G SIAL100242-500G SIAL100242-5G
3-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
3-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 122 °C
Hustota: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Číslo MDL: MFCD00007786
Číslo CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
OSN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459