Tlačiť
3-Aminofenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
A11943.0B A11943.0I A11943.30
A11943.0BEA 312.47 EUR
A11943.0B A11943.0I A11943.30
3-Aminofenol ≥98%
3-Aminofenol
Purity: 98+% CAS No.: 591-27-5 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 178°(352°F) Odour: Characteristic pH: 6.8 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 164°/11mm Beilstein Reference: 636059 Merck Reference: 14,460 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007786
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 164 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 122…126 °C
Hustota: 0.99
Teplota vzplanutia: 178 °C (352 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007786
Číslo CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
OSN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00459