Tlačiť
3-Aminofenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 79.02 EUR
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminofenol 99%
3-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 164 °C (15hPa)
Teplota tavenia: 121…124 °C
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007786
Číslo CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
OSN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00459
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %