Tlačiť
m-Anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88204-100G A88204-1KG A88204-250G A88204-5G
SIALA88204-100GEA 91.46 EUR
SIALA88204-100G SIALA88204-1KG SIALA88204-250G SIALA88204-5G
m-Anisidine, Sigma-Aldrich®
m-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007783
Číslo CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
OSN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670