Tlačiť
o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88182-5G A88182-100G A88182-500G
SIALA88182-5GEA 18.09 EUR
SIALA88182-5G SIALA88182-100G SIALA88182-500G
o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
o-Anisidin
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007688
Číslo CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
OSN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670