Tlačiť
o-Anisidin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 142 EUR
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidin 99+%
o-Anisidin
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 225
Teplota tavenia: 3…6 °C
Hustota: 1.092 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007688
Číslo CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
OSN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %