Tlačiť
(2-Aminoethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
448400-1G 448400-5G
SIAL448400-1GEA 0 EUR
SIAL448400-1G SIAL448400-5G
(2-Aminoethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
(2-Aminoethoxy)benzene
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 228…229 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00052975
Číslo CAS: 1758-46-9
EINECS: 217-153-6