Tlačiť
(2-Aminoethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
A12225.14 A12225.03 A12225.06
A12225.14EA 634.58 EUR
A12225.14 A12225.03 A12225.06
(2-Aminoethoxy)benzene 98%
(2-Aminoethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 1758-46-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Amine-like Boiling Point: 88-90°/1mm Beilstein Reference: 774671 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052975
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 88…90 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,048
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052975
Číslo CAS: 1758-46-9
EINECS: 217-153-6
ADR: 8,III