Tlačiť
4-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
335220050 335220250 335221000
ACRO335220050EA 39.39 EUR
ACRO335220050 ACRO335220250 ACRO335221000
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Mw: 154.13
Teplota tavenia: >150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066310
Číslo CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C
HPLC ≥97.5 %