Tlačiť
2-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 58.16 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010875
Číslo CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %