Tlačiť
4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
185310-100G 185310-500G 185310-5G
SIAL185310-100GEA 52.95 EUR
SIAL185310-100G SIAL185310-500G SIAL185310-5G
4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007858
Číslo CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
OSN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681