Tlačiť
2-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: o-Nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
N9780-100G N9780-500G N9780-5G
SIALN9780-100GEA 178.1 EUR
SIALN9780-100G SIALN9780-500G SIALN9780-5G
2-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.13
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 68…71 °C
Hustota: 1.446 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 167
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007687
Číslo CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
OSN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06680