Tlačiť
1,4-Phenylene diisothiocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
417510050 417510250
ACRO417510050EA 159.65 EUR
ACRO417510050 ACRO417510250
1,4-Phenylene diisothiocyanate 99%
1,4-Phenylene diisothiocyanate
Vzorec: C₈H₄N₂S₂
Teplota varu: 319 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004811
Číslo CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01304
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %