Tlačiť
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09270.03 L09270.06
L09270.03EA 45.33 EUR
L09270.03 L09270.06
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 15863-41-9 Molecular Formula: C8H7NS2 Formula Weight: 181.28 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 127-128°/1mm Beilstein Reference: 2082547 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041368
Vzorec: C₈H₇NS₂
Mw: 181.28
Teplota varu: 127…128 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041368
Číslo CAS: 15863-41-9
OSN: 2923
ADR: 8 III