Tlačiť
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
A15090.14 A15090.06 A15090.22
A15090.14EA 172.08 EUR
A15090.14 A15090.06 A15090.22
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3125-64-2 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 775987 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040335
Vzorec: C₈H₇NOS
Teplota varu: 133…134 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,179
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040335
Číslo CAS: 3125-64-2
ADR: 8,III