Tlačiť
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Packaged under argon.
P1034-10ML P1034-10X1ML P1034-1ML
SIALP1034-10MLEA 288.01 EUR
SIALP1034-10ML SIALP1034-10X1ML SIALP1034-1ML
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Mw: 135.19
Teplota varu: 221
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004798
Číslo CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
OSN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07450