Tlačiť
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
317861-1G 317861-5G
SIAL317861-1GEA 50.94 EUR
SIAL317861-1G SIAL317861-5G
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Teplota varu: 221 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004798
Číslo CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
OSN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450