Tlačiť
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
B24329.06 B24329.14
B24329.06EA 73 EUR
B24329.06 B24329.14
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 18908-07-1 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5430 Odour: Pungent Boiling Point: 94-95°/10mm Beilstein Reference: 775986 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002019
Vzorec: C₈H₇NO₂
Teplota varu: 94…95 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,138
Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002019
Číslo CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
OSN: 2206
ADR: 6.1,III