3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Isocyanato-3-methoxybenzene
B24329.06
B24329.14
B24329.06EA
73
EUR
B24329.06
B24329.14
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 18908-07-1
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Boiling Point: 94-95°/10mm
Beilstein Reference: 775986
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002019
Vzorec:
C₈H₇NO₂ Teplota varu: 94…95 °C (10 mmHg) Hustota: 1,138 Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002019 Číslo CAS: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 OSN: 2206 ADR: 6.1,III |