Tlačiť
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
A18075.06 A18075.14 AB117750.0025
A18075.06EA 61.37 EUR
A18075.06 A18075.14 ABCRAB117750.0025
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 700-87-8 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5414 Odour: Pungent Boiling Point: 94-96°/10mm Beilstein Reference: 387700 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002004
Vzorec: C₈H₇NO₂
Teplota varu: 94…96 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,122
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00002004
Číslo CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
OSN: 2206
ADR: 6.1,III