Tlačiť
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
L11509.06 L11509.14
L11509.06EA 55.76 EUR
L11509.06 L11509.14
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
4-Ethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 32459-62-4 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 742647 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013877
Vzorec: C₉H₉NO₂
Teplota varu: 235 °C
Hustota: 1,110
Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F)
Číslo MDL: MFCD00013877
Číslo CAS: 32459-62-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,III