4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
L11509.06
L11509.14
L11509.06EA
55.76
EUR
L11509.06
L11509.14
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
4-Ethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 32459-62-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 742647
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013877
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Teplota varu: 235 °C Hustota: 1,110 Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00013877 Číslo CAS: 32459-62-4 OSN: 2206 ADR: 6.1,III |