Tlačiť
2-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11299.06 L11299.14
L11299.06EA 59.37 EUR
L11299.06 L11299.14
2-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Purity: 97% CAS No.: 5395-71-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 119-120°/20mm Beilstein Reference: 1102956 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002007
Vzorec: C₉H₉NO₂
Teplota varu: 119…120 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,105
Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F)
Číslo MDL: MFCD00002007
Číslo CAS: 5395-71-1
OSN: 2206
ADR: 6.1,III