Tlačiť
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
269425-25G 269425-5G
SIAL269425-25GEA 148.42 EUR
SIAL269425-25G SIAL269425-5G
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota varu: 277 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007306
Číslo CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III