Tlačiť
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 58.16 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
4-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota varu: 277 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56…62 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007306
Číslo CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %