Tlačiť
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 72.2 EUR
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota varu: 130…131 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 50…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007220
Číslo CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %