Tlačiť
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
296690050 296690250
ACRO296690050EA 89.85 EUR
ACRO296690050 ACRO296690250
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
2-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota varu: 135…137 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 38…41 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007092
Číslo CAS: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
GC ≥98.5 %