Tlačiť
Fenylizokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ100
185353-100G 185353-500G 185353-5G
SIAL185353-100GEA 61.69 EUR
SIAL185353-100G SIAL185353-500G SIAL185353-5G
Fenylizokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizokyanát
Vzorec: C₇H₅NO
Mw: 119.12
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001994
Číslo CAS: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
OSN: 2487
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07449