Tlačiť
3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06 B23067.14 B23067.22
B23067.06EA 36.34 EUR
B23067.06 B23067.14 B23067.22
3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
3-(Dimethylamino)phenol
Purity: 97+% CAS No.: 99-07-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 148°(298°F) Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 774631 MDL No.: MFCD00002264
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 267 °C
Teplota tavenia: 80…84 °C
Teplota vzplanutia: 148 °C (298 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002264
Číslo CAS: 99-07-0
EINECS: 202-727-0