Tlačiť
4-Amino-N,N-dimethylaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
408460050 408460250 408461000 408465000
ACRO408460050EA 55.76 EUR
ACRO408460050 ACRO408460250 ACRO408461000 ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimethylaniline 97%
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 35 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007860
Číslo CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown to black Fused mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %