Tlačiť
4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
Synonymá: p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
24416.0005 BV24416.0025 B24416.06 B24416.14 B24416.22
ABCR24416.0005EA 0 EUR
ABCR24416.0005 ABCRBV24416.0025 B24416.06 B24416.14 B24416.22
4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 98-61-3 Molecular Formula: C6H4ClIO2S Formula Weight: 302.52 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 2691661 Merck Reference: 14,7486 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007441
Vzorec: C₆H₄ClIO₂S
Teplota tavenia: 79…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007441
Číslo CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7486