Tlačiť
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
207290050 207290250
ACRO207290050EA 60.57 EUR
ACRO207290050 ACRO207290250
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClIO₂S
Teplota tavenia: 80…84 °C
Číslo MDL: MFCD00007441
Číslo CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
OSN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %