Tlačiť
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06 B23659.14
B23659.06EA 86.12 EUR
B23659.06 B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 709-49-9 Molecular Formula: C6H3IN2O4 Formula Weight: 294.01 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1113584
Vzorec: C₆H₃IN₂O₄
Mw: 294.01
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039738
Číslo CAS: 709-49-9
EINECS: 211-908-3