Tlačiť
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11714.06 L11714.14
L11714.06EA 93.86 EUR
L11714.06 L11714.14
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-3-nitroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 58755-70-7 Molecular Formula: C7H6INO3 Formula Weight: 279.04 Melting Point: 60-63° Beilstein Reference: 2365592
Vzorec: C₇H₆INO₃
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024195
Číslo CAS: 58755-70-7