Tlačiť
4-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
129364-100G 129364-25G
SIAL129364-100GEA 147.21 EUR
SIAL129364-100G SIAL129364-25G
4-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
4-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007848
Číslo CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049