Tlačiť
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7004-25G I7004-5G
SIALI7004-25GEA 211.79 EUR
SIALI7004-25G SIALI7004-5G
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota varu: 263 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007680
Číslo CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0