4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 15845-62-2
Molecular Formula: C7H4INO
Formula Weight: 245.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄INO Teplota varu: 84 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 43…47 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013875 Číslo CAS: 15845-62-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |