Tlačiť
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, (max. 1 mol H₂O) 99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23405.06 B23405.14
B23405.06EA 71.4 EUR
B23405.06 B23405.14
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, (max. 1 mol H₂O) 99% (dry weight)
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3119-15-1 Molecular Formula: C7H4I3NO2 Formula Weight: 514.83 Melting Point: ca 196° dec. MDL No.: MFCD00007681
Vzorec: C₇H₄I₃NO₂
Teplota varu: 459 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 196 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007681
Číslo CAS: 3119-15-1
EINECS: 221-493-0