Tlačiť
4-Iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: p-Iodobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
206547-25G 206547-5G
SIAL206547-25GEA 140.39 EUR
SIAL206547-25G SIAL206547-5G
4-Iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 319 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002533
Číslo CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2