Tlačiť
2-Iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Iodobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7675-100G I7675-25G
SIALI7675-100GEA 110.71 EUR
SIALI7675-100G SIALI7675-25G
2-Iodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 314 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 159…160 °C
Hustota: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002419
Číslo CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052