Tlačiť
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5910-10G T5910-5G
SIALT5910-10GEA 298.84 EUR
SIALT5910-10G SIALT5910-5G
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
Teplota varu: 416 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 225,9 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002420
Číslo CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6