Tlačiť
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
120979-100G 120979-10G
SIAL120979-100GEA 440.83 EUR
SIAL120979-100G SIAL120979-10G
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
Teplota varu: 416 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 225,9 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002420
Číslo CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6