Tlačiť
Methyl-4-iodobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 123.14 EUR
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Methyl-4-iodobenzoate 98%
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota varu: 276 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113…117 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016353
Číslo CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %