Tlačiť
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 99.48 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Methyl-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota varu: 272…274 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,73 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016351
Číslo CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %